Learn More
Notrax Capa Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con rebordes anchos laterales, negra/amarilla
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal, compatible con pruebas de laboratorio independientes
- Los rebordes anchos laterales proporcionan tracción y son fáciles de limpiar
- Disponible con bordes amarillos a los lados para cumplir con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 150 x 91 cm |
| Color | Negro/amarillo |
| Longitud (imperial) | 59 in |
| Longitud (métrico) | 150 cm |
| Material | Vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |