missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRIP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CRIP1 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16834494
|
Proteintech
15349-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16824494
|
Proteintech
15349-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CRIP1 is a cysteine-rich intestinal protein (CRIP) that belongs to the LIM/double zinc finger protein family, members of which include cysteine- and glycine-rich protein-1 (CSRP1 MIM 123876), rhombotin-1 (RBTN1 MIM 186921), rhombotin-2 (RBTN2 MIM 180385), and rhombotin-3 (RBTN3 MIM 180386). CRIP may be involved in intestinal zinc transport.Especificaciones
CRIP1 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P50238 | |
1396 | |
CRIP1 Fusion Protein Ag7588 | |
Primary | |
-20°C | |
CRIP1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CRHP, CRIP, CRIP1, CRP 1, CRP1, Cysteine rich heart protein, Cysteine rich protein 1, hCRHP | |
CRIP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CRIP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech