Learn More
CRIP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 15349-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824494
  • 410.00€ / 150 microlitros
Descripción
CRIP1 is a cysteine-rich intestinal protein (CRIP) that belongs to the LIM/double zinc finger protein family, members of which include cysteine- and glycine-rich protein-1 (CSRP1 MIM 123876), rhombotin-1 (RBTN1 MIM 186921), rhombotin-2 (RBTN2 MIM 180385), and rhombotin-3 (RBTN3 MIM 180386). CRIP may be involved in intestinal zinc transport.
Especificaciones
Especificaciones
CRIP1
Polyclonal
Unconjugated
CRIP1
CRHP, CRIP, CRIP1, CRP 1, CRP1, Cysteine rich heart protein, Cysteine rich protein 1, hCRHP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1396
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P50238
CRIP1
CRIP1 Fusion Protein Ag7588
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CRIP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt