Learn More
Cole-Parmer™ Desconexión rápida antigoteo CPC™ NS6 con conexión dentada
Elimine prácticamente cualquier pérdida de producto con este diseño a prueba de fugas
Marca:  Cole-Parmer™ 31603-22
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15467333
  • 62.90€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Descripción
  • Menos de 0,10 ml de derrame.
  • Manejo con una mano.
  • Los acoplamientos están hechos de polipropileno con una junta tórica de EPDM para una excelente resistencia química.
  • Para una conexión completa, solicite un cuerpo y un inserto.
  • Todos los cuerpos se corresponden con insertos para crear una conexión que funcionará para varias aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Conexión rápida × conexión en púa
0 °C
3/8 pulg
Óxido de etileno y gamma
160 °F
Cuerpo de acoplamiento de desconexión rápida antigoteo
Polipropileno
3/8 pulg
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
120 psi
de 71 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Desconexión rápida antigoteo CPC™ NS6 con conexión dentada > 3/8 pulg