Learn More
Cole-Parmer™ Desconexión rápida antigoteo CPC™ NS6 con conexión dentada
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/2 in
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Menos de 0,10 ml de derrame.
- Manejo con una mano.
- Los acoplamientos están hechos de polipropileno con una junta tórica de EPDM para una excelente resistencia química.
- Para una conexión completa, solicite un cuerpo y un inserto.
- Todos los cuerpos se corresponden con insertos para crear una conexión que funcionará para varias aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión rápida × conexión en púa |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Puerto de salida | Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
| Presión máxima | 120 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 160 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 71 °C |
| Mostrar más |