Learn More
CPC™ Cuerpos de acoplamiento para grandes volúmenes con desconexión rápida Serie HFC
Diámetro de flujo de 9.5 mm (0.37 pulg.)
33.95€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
---|---|
Material | EPDM |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 32 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
Altura (métrico) | 36 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Longitud global (imperial) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Longitud global (imperial) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11987985
|
CPC™
31303-11 |
0,5 in | 2,8 in | Púa de 12,7 mm (0,5 pulgadas) con válvula |
33.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Los acoplamientos de flujo de gran volumen permiten un flujo comparable a numerosos acoplamientos nominales de 0.5 pulg
- Con válvulas de cierre
- Polipropileno gris resistente a productos químicos con resortes de acero inoxidable 316 y juntas tóricas de EPDM resistente a fugas
- Presión de trabajo: vacío a 60 psi (4.2 bar)
- Temperatura de funcionamiento: de 0° a 71 °C (de 32 ° a 160 °F)
- Se pueden esterilizar con radiación
- Los cuerpos tienen conectores dentados para tubos (para la conexión en línea) o de rosca de tubo; con válvulas de cierre
- Los insertos tienen conectores rectos de rosca de tubo MNPT o dentados para tubos en ángulo recto; con o sin válvulas de cierre
Los tamaños de flujo de inserto y cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Ideales para el uso en equipos de laboratorio, instrumentos médicos y quirúrgicos, sistemas de aire, transferencia de agua y otras aplicaciones
Especificaciones
9,5 mm | |
32 °F | |
36 mm | |
Válvulas de cierre | |
Gris | |
160 °F |
EPDM | |
0 °C | |
1,4 in | |
EPDM | |
60 psi | |
71°C |