Learn More
CPC™ Cuerpos de acoplamiento para grandes volúmenes con desconexión rápida Serie HFC
Description
- Los acoplamientos de flujo de gran volumen permiten un flujo comparable a muchos acoplamientos nominales de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
- Con válvulas de cierre
- Polipropileno gris resistente a productos químicos con muelles de acero inoxidable 316 y juntas tóricas de EPDM resistentes a fugas
- Presión de trabajo: vacío a 4,2 bar
- Temperatura de uso: 0° a 71 °C (de 32° a 160 °F)
- Puede esterilizarse por radiación
- Los cuerpos tienen accesorios de rosca de tubo MNPT o de manguera dentada (para conexión en línea); con válvulas de cierre
- Los insertos tienen accesorios rectos de rosca de tubo MNPT o dentados para tubos en ángulo recto; con o sin válvulas de cierre
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | EPDM |
| Longitud global (imperial) | 2,8 in |
| Longitud global (métrico) | 71,2 mm |
| Para utilizar con | 12,7mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 32 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de rosca | Púa de 12,7 mm (0,5 pulgadas) con válvula |
| Altura (métrico) | 36 mm |
| Show More |