Learn More
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble
Marienfeld Superior™ cámaras de recuento son instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos.
59.06€
Especificaciones
Tipo de producto | Counting chamber, Dark line |
---|---|
Grid Type | Burker |
Descripción | Con marca CE (IVD) |
Tamaño de celda | 0.0025 mm2 |
Material | Vidrio especial óptico |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15817045
|
Marienfeld Superior™
0640211 |
Dos cubreobjetos 20 x 26 mm y dos pinzas |
59.06€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos
- Fabricadas de vidrio óptico especial
- Tiene 2 rejillas
- Con 2 cubreobjetos para hemacitómetros 20x26 mm
- Embaladas individualmente en cajitas de plástico transparente y con 10 piezas por cartón
Especificaciones
Counting chamber, Dark line | |
Con marca CE (IVD) | |
Vidrio especial óptico | |
0.1 mm |
Burker | |
0.0025 mm2 | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Marienfeld Superior™ Cámaras de recuento con graduación doble