Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de conteo con regla de red doble de línea oscura
Código de producto. 15817045
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Dos cubreobjetos de 20 x 26 mm y dos abrazaderas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15817045 Dos cubreobjetos de 20 x 26 mm y dos abrazaderas cada uno
1 options
Código de producto. 15817045 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 0640211
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Marienfeld Superior™ Las cámaras de recuento con doble rayado neto son instrumentos de medición precisos para la investigación de suspensiones celulares.
  • Instrumento de medición preciso para determinar el número de partículas en líquidos.
  • Fabricado en vidrio óptico especial.
  • Equipado con dos rejillas
  • Con 2 cubreobjetos para hemacitómetro de 20x26 mm
  • Empaquetado individualmente en una caja de plástico transparente, 10 cajas en una caja de cartón.
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de conteo, línea oscura
Grid Type Burker
Descripción Marcado CE (IVD)
Tamaño de celda 0,0025 mm2
Material Vidrio óptico especial
Cantidad 1
Fondo (métrico) 0.1 mm
Incluye Dos cubreobjetos de 20 x 26 mm y dos abrazaderas