Learn More
Invitrogen™ Cortactin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5130), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
186.00€ - 446.00€
Especificaciones
Antígeno | Cortactin |
---|---|
Clon | 23GB5130 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30087811
|
Invitrogen™
MA552798 |
100 μL |
446.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30088161
|
Invitrogen™
MA552799 |
20 μL |
186.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cortactin Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Cortactin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
Cortactin | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q14247, Q60598, Q66HL2 | |
13043, 2017, 60465 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
23GB5130 | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
1110020L01Rik; amplaxin; cortactin; Cttn; Cttnb; EMS1; ems1 sequence (mammary tumor and squamous cell carcinoma-associated (p80/85 src substrate); FLJ34459; mammary tumor and squamous cell carcinoma associated (p80/85 src substrate); oncogene EMS1; Oncogene SRC8; Src substrate cortactin; src8; Unknown (protein for MGC:137923) | |
A synthesized peptide derived from human Cortactin (30-84AA). | |
Primary | |
-20°C | |
Cttn |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Cortactin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5130), Invitrogen™