missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cortactin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5130), Invitrogen™

Código de producto. 30088161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088161 20 μL 20 microlitros
30087811 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552799

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Cortactin (Cttn) is a ubiquitous actin-binding protein that was originally identified as a substrate for Src. It contributes to the organization of the actin cytoskeleton and cell shape. Cortactin also plays a role in the formation of lamellipodia and cell migration. It is accumulated in peripheral, actin-enriched structures of cells suggesting that cortactin facilitates actin network formation. Cortactin has four major domains of interest the N-terminal acidic (NTA) and tandem repeats domains and the C-terminal proline-rich and SH3 Domains. NTA associates with the Arp2/3 and WASP complex at F-actin branches. Cortactin is involved in promoting cell motility and invasion, including a critical role in invadopodia, actin rich-subcellular protrusions associated with degradation of the ECM by cancer cells. Cortactin is phosphorylated by src family kinases at Y421, Y466, and Y482 and S405 and S418 that are phosphorylated by Erk family kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cortactin
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5130
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Cttn
N.º de referencia del gen Q14247, Q60598, Q66HL2
Alias de gen 1110020L01Rik; amplaxin; cortactin; Cttn; Cttnb; EMS1; ems1 sequence (mammary tumor and squamous cell carcinoma-associated (p80/85 src substrate); FLJ34459; mammary tumor and squamous cell carcinoma associated (p80/85 src substrate); oncogene EMS1; Oncogene SRC8; Src substrate cortactin; src8; Unknown (protein for MGC:137923)
Símbolos de los genes Cttn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Cortactin (30-84AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13043, 2017, 60465
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.