Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Marca:  Corning™ 1000P-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377841
  • 34.95€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
4,1 cm
Polipropileno
2,3 in
10 ml
20 °C
Esterilizable en autoclave
Sí
Escala de graduación azul
1,6 in
50 ml
Para resistencia química y altas temperaturas
6 cm
68 °F
Vaso de precipitados
No
DIN, ASTM Clase A y B
Griffin
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados > 50 ml