Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
30.25€ - 141.44€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 20 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11327841
|
Corning™
1000P-25 |
25 ml |
62.04€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11377841
|
Corning™
1000P-50 |
50 ml |
34.95€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11397831
|
Corning™
1000P-100 |
100 ml |
35.48€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11307841
|
Corning™
1000P-150 |
150 ml |
43.85€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11337841
|
Corning™
1000P-250 |
250 ml |
30.25€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11367841
|
Corning™
1000P-400 |
400 ml |
37.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11397841
|
Corning™
1000P-600 |
600 ml |
48.80€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11317841
|
Corning™
1000P-1L |
1 L |
61.80€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11347841
|
Corning™
1000P-2L |
2000 ml |
139.36€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 29-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11357841
|
Corning™
1000P-3L |
3000 ml |
96.51€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11387841
|
Corning™
1000P-5L |
5000 ml |
141.44€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Translúcido | |
Para resistencia química y altas temperaturas | |
20 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Escala de graduación azul |
Polipropileno | |
68 °F | |
Vaso de precipitados | |
No | |
DIN, ASTM Clase A y B | |
Griffin |