Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Marca:  Corning™ 1000P-400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11367841
  • 37.60€ / paquete de 6
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
7,7 cm
Polipropileno
4,29 in
100 ml
20 °C
Esterilizable en autoclave
Sí
Escala de graduación azul
3,03 in
400 ml
Para resistencia química y altas temperaturas
10,9 cm
68 °F
Vaso de precipitados
No
DIN, ASTM Clase A y B
Griffin
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados > 400 ml