Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Marca: Corning™ 1000P-3L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Translúcido | |
15,6 cm | |
Polipropileno | |
8,26 in | |
500 ml | |
20 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Escala de graduación azul |
6,14 in | |
3000 ml | |
Para resistencia química y altas temperaturas | |
21 cm | |
68 °F | |
Vaso de precipitados | |
No | |
DIN, ASTM Clase A y B | |
Griffin |
Título del producto
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados > 3 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido