Learn More
Corning™ Multimatraz mimético PureCoat™ E cm Código de producto.: 15349830
Corning™ Multimatraz mimético PureCoat™ E cm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15349830
Péptido de colágeno I, 525 cm2, paquete de 8
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Péptido de colágeno I
Péptido de fibronectina
Área de cultivo:
525 cm2
875 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. 15349830
Marca: Corning™ 356274
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispone de varias capas con tapón ventilado
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Compliance
Conformidad con la fabricación de cGMP (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Descripción 2 por paquete x 4
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 8/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Péptido de colágeno I mimético PureCoat E cm
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 525 cm2
Tratamiento de superficie Péptido de colágeno I
Título del producto
Corning™ Multimatraz mimético PureCoat™ E cm >