Learn More
Falcon™ Multimatraz para cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 11597421 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
525 cm2
875 cm2
Revestimiento de superficie:
Tratado con TC
Tratamiento TC de 3 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Revestimiento de superficie Tamaño de la unidad
11597421 875 cm2 Tratado con TC paquete de 8
11587421 525 cm2 Tratamiento TC de 3 capas paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11597421 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353144
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Acelere y facilite el crecimiento de células para aumentar la productividad en el flujo de trabajo de cultivo celular. Los minimatraces de cultivo celular Falcon™ proporcionan una distribución uniforme de los medios en todas las capas para el crecim
Aumente la productividad al permitir el crecimiento de más células de manera más rápida y sencilla. Los formatos de 3 o 5 capas proporcionan 525 cm2 y 875 cm2 de área de crecimiento celular, respectivamente.
  • Distribución uniforme de medios en todas las capas para un crecimiento celular homogéneo
  • La capacidad para mezclar células y reactivos en el Multi-Flask Falcon ahorra tiempo
  • Diseño flexible que permite verter o aspirar/recuperar células con una pipeta
  • Tratamiento de superficie consistente para una ampliación predecible
  • Número de lote impreso en cada matraz para facilitar la trazabilidad
  • Fabricado conforme a las normas de cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 32 mm
Material Poliestireno
Altura (imperial) 3,35 in
Longitud (imperial) Con tapón 7,8 in
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 8/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Frasco multi-cultivo celular
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 127 mm
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 875 cm2
Tratamiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Volumen de trabajo (métrico) >5 a 50 mL/capa
Capas de bandejas 5
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.