Learn More
Corning™ Sobres de almacenamiento de micromatrices
Proteja las micromatrices impresas de la luz, la humedad y los contaminantes ambientales
163.24€ - 199.28€
Especificaciones
Cantidad 50/caja
Color Gris
Tipo Bolsa de almacenamiento
Para utilizar con (aplicación) Micromatrices impresos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10275842
Ver documentos
Corning™
40086
Para caja de almacenamiento de 25 portaobjetos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10748004
Ver documentos
Corning™
40085
Para kit de transporte de 5 portaobjetos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Sobres laminados resistentes a desgarros con etiqueta de marcado blanca de 3 × 4 pulg.
  • Termosellables
  • No estériles
Especificaciones
Especificaciones
50/caja
Gris
Bolsa de almacenamiento
Micromatrices impresos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Corning™ Sobres de almacenamiento de micromatrices