Learn More
Corning™ Sobres de almacenamiento de micromatrices
Código de producto. 10748004 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Para caja de almacenamiento de 25 portaobjetos
Para kit de transporte de 5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10748004 Para kit de transporte de 5 portaobjetos paquete de 50
10275842 Para caja de almacenamiento de 25 portaobjetos paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748004 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 40085
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proteja las micromatrices impresas de la luz, la humedad y los contaminantes ambientales
  • Sobres laminados resistentes a desgarros con etiqueta de marcado blanca de 7 x 10 cm.
  • Termosellables
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para kit de transporte de 5 portaobjetos
Cantidad 50/caja
Color Gris
Tipo Bolsa de almacenamiento
Para utilizar con (aplicación) Micromatrices impresos