Learn More
Corning™ Criotubos con rosca interna con tapones de color
Se utiliza para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas.
374.15€ - 421.99€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13499788
![]() |
Corning™
431416 |
Varios |
421.99€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13429798
![]() |
Corning™
431417 |
Amarillo |
374.15€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13449798
![]() |
Corning™
431418 |
Azul |
375.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13439798
![]() |
Corning™
431419 |
Verde |
375.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13459798
![]() |
Corning™
431420 |
Rojo |
375.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13469798
![]() |
Corning™
431421 |
Blanco |
375.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricada con polipropileno de grado médico
- Fondo redondo con diseño para colocación en vertical
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande y blanco
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Soportan una escala de temperatura desde la esterilización en autoclave (+ 121 °C) hasta el almacenamiento de nitrógeno líquido (- 196 °C)
- Certificados como apirógenos y sin ARNasa ni ADNasa
- Colores variados: Amarillo, azul, verde, rojo y blanco, cada color se suministra en bolsas de 50
- Capacidad de 2 ml
Especificaciones
Natural | |
Estéril | |
Para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas | |
Arandela de silicona, insertos | |
50 | |
- 320,8 °F | |
Interno | |
Sí | |
Polipropileno |
Polipropileno | |
2 mL | |
Sí | |
500 | |
Forma redonda | |
-196 °C | |
Redondos, autoestables | |
Sí | |
Sí |