Descripción
- Fabricado en polipropileno para soportar temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Los viales tienen una arandela de silicona para un sellado seguro.
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales autónomos tienen un diseño de base especial que permite bloquearlos en un soporte y bandeja criogénicos (n.° de cat. 431131) para su manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
¡Advertencia! No utilice los viales criogénicos para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Varios |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Arandela de silicona, insertos |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |