Learn More
Corning™ Portaobjetos para microscopio mate
Hecho de vidrio blanco agua para maximizar la claridad. Fácil de escribir.
501.65€ - 653.93€
Especificaciones
Grosor (métrico) Entre 0,9 y 1,1 mm
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Frosted Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Frosted Precio Cantidad y disponibilidad  
11363835
Ver documentos
Corning™
2949-75X25
Un extremo, Ambos lados
653.93€
paquete de 1440
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
11343835
Ver documentos
Corning™
2948-75X25
Un extremo, un lado
501.65€
paquete de 1440
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio blanco transparente para maximizar la claridad
  • Los portaobjetos miden 75 × 25 mm y tienen un grosor de 0.9 a 1.10 mm
  • Superficie con tratamiento de chorro de arena para que la escritura sea fácil y legible
  • No estériles
  • Aproximadamente 72 portaobjetos por caja
Especificaciones
Especificaciones
Entre 0,9 y 1,1 mm
75 mm
25 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Corning™ Portaobjetos para microscopio mate