Learn More
Corning™ Portaobjetos para microscopio mate
Código de producto. 11363835 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frosted:
Un extremo, Ambos lados
Un extremo, un lado
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Frosted Tamaño de la unidad
11363835 Un extremo, Ambos lados paquete de 1440
11343835 Un extremo, un lado paquete de 1440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363835 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 294975X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    662.37€ / paquete de 1440
    Ahorro 47.63€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Fabricado en vidrio blanco como el agua para maximizar la claridad. Fácil de escribir.
Estos Corning™ Los portaobjetos de microscopio están hechos de vidrio blanco como el agua para maximizar la claridad y están esmerilados en un extremo y en ambos lados. Las diapositivas tienen un espesor de 0,9 a 1,10 mm. Corning™ Las diapositivas esmeriladas son muy legibles y es fácil escribir en ellas porque están pulidas con chorro de arena en lugar de grabadas. Para minimizar los residuos, se inspeccionan los portaobjetos para detectar astillas y bordes ásperos antes del empaquetado. Los productos se empaquetan en cajas de media gruesa (aproximadamente, 72 portaobjetos en cada una). 10 gruesas = 20 cajas (1440 portaobjetos en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.º por caja 1440
N.° por paquete 72
Frosted Un extremo, Ambos lados
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) Entre 0,9 y 1,1 mm