Learn More
Corning™ Puntas de barrera en gradilla con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™
Cuenta con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos
Marca: Corning™ 4137
128.96 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de barrera de baja adherencia Corning DeckWorks cuentan con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos Las puntas de barrera de baja adherencia DeckWorks no atrapan líquidos ni inhiben la PCR en caso de pipeteo excesivo.
Especificaciones
1 μl a 100 μl | |
Estéril | |
Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados | |
Retención baja, Round | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Con filtro | |
Natural | |
Gradilla con bisagras | |
Gradilla | |
DeckWorksTM |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
32Hours
1Minutes
31Seconds
18New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora