Descripción
- El diseño de rack con bisagras permite un fácil apilamiento en rack
- Las gradillas pueden reutilizarse
- Simplemente retire el inserto de la punta en el estante y reemplácelo con los insertos de la punta Corning para gradillas con bisagras.
- Permiten maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico
- Las gradillas con bisagras de este sistema se han fabricado con polipropileno reciclado.
- Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados
- Estas puntas estériles no atrapan líquidos ni inhiben la PCR en caso de sobrepipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Declaraciones de limpieza | Apirógeno, sin ADN humano, sin ARNasa/ADNasa, nivel de garantía de esterilidad 10-3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Redondo |
| Envase | 96 puntas/gradilla, 8 gradillas/paquete |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |