Learn More
Corning™ Matraces para rotor desechables premontados de soluciones de sistema cerrado
Listo para usar con paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
Marca: Corning™ 3579
Descripción
Los tapones de repuesto para matraces giratorios desechables Corning™ están disponibles por separado. Cada uno se suministra estéril y en bolsas dobles individualmente. Los tapones están disponibles para tamaños de matraces de 500 ml, 1 l y 3 l.
Compliance
Cumple USP XXIV: 71 normas de bacteriostasis, fungistasis y esterilidad.
Especificaciones
0,79 gal | |
HDPE | |
3,9 cm | |
3 L | |
10,1 in | |
Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior | |
1/Paq. | |
2 | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
45 mm (aprox.) |
Naranja | |
7,4 in | |
5,4 cm | |
Poliestireno | |
25,9 cm | |
4/Cs. | |
45° | |
GL 45 | |
Estéril | |
188 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.