Learn More
Corning™ Matraces para rotor desechables premontados de soluciones de sistema cerrado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4085477 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
Incluye:
Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, 0,25 in D.I. C-Flex grado médico
Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
4 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 10628663
Marca: Corning™ 3569
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Listo para usar con paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
Los tapones de repuesto para matraces giratorios desechables Corning™ están disponibles por separado. Cada uno se suministra estéril y en bolsas dobles individualmente. Los tapones están disponibles para tamaños de matraces de 500 ml, 1 l y 3 l.
Compliance
Cumple USP XXIV: 71 normas de bacteriostasis, fungistasis y esterilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,26 gal
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior (imperial) 5,3 in
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 3,9 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 5,4 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Poliestireno
Altura (imperial) 9,6 in
Altura (métrico) 24,5 cm
Incluye Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral 45°
Aberturas del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 137 mm
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.