Learn More
Corning™ Solución de 100 mM de piruvato sódico Código de producto.: 15323581
Corning™ Solución de 100 mM de piruvato sódico
BIOPHARMA
Código de producto. 15323581
100 mL, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15323581
Marca: Corning™ 25000CI
Sustito recomendado para 25-000-CIR
cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Piruvato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote26824017 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha14/05/2025 Código de producto25-000-CI
Número de lote10624005 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/10/2024 Código de producto25-000-CI
Número de lote03123013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2023 Código de producto25-000-CI
Número de lote32622006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/06/2023 Código de producto25-000-CI
Número de lote25522007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/03/2023 Código de producto25-000-CI
Título del producto
Corning™ Solución de 100 mM de piruvato sódico >