Learn More
Gibco™ Piruvato sódico (100 mM)
Código de producto. 12539059 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12539059 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12539059 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11360070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.72€
    17.65€ / 100 ml
    Ahorro 1.07€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento de crecimiento
Sodium pyruvate is commonly added to cell culture media as a carbon source in addition to glucose. Since cells make sodium pyruvate as an intermediate metabolite in the glycolysis pathway, it is not a required supplement for all cell cultures. However, if cells have been grown in medium that is supplemented with sodium pyruvate, we recommend continuing use of the supplement as cell growth may lag without it. Gibco Sodium Pyruvate (100 mM) is formulated using 11 g per liter of water. The final concentration of sodium pyruvate used in most cell culture media is 1 mM.
El piruvato sódico se suele añadir a medios de cultivo celular como una fuente de carbono, además de la glucosa. Dado que las células producen piruvato sódico como metabolito intermedio en la vía de la glucólisis, no es necesario un suplemento para todos los cultivos celulares. Sin embargo, si las células se han cultivado en un medio suplementado con piruvato sódico, considere continuar el uso del suplemento, ya que sin este, el crecimiento celular podría retrasarse.
  • La concentración final de piruvato sódico utilizado en la mayoría de los medios de cultivo celular es de 1 mM
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, cultivo celular de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 100 mM
Formulario Líquido
Tipo de producto Piruvato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso diagnóstico in vitro.