Learn More
Corning™ multipocillo HTS de fibronectina Angiogénesis BioCoat™
Proporciona un formato estándar para aumentar la calidad y la reproducibilidad de los ensayos de migración de células endoteliales in vitro
492.20€ - 4100.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 3 μm |
---|---|
Tipo | Placa de insertos multipocillo |
Para utilizar con (aplicación) | Detección de alto rendimiento |
Revestimiento de superficie | Fibronectina |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes: Una placa de inserto Falcon Multiwell™ de 24 y 96 pocillos que contiene una membrana de tereftalato de polietileno (PET) microporosa y que bloquea la fluorescencia revestida de manera uniforme con fibronectina humana, una placa receptora sin tratamiento y una tapa
Código de producto | Marca | Área de cultivo | N.° de pocillos | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | N.° de pocillos | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10678892
|
Corning™
354144 |
0,3 cm2 | 24 | 5 |
2254.91€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10067911
|
Corning™
354143 |
0,3 cm2 | 24 | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10396602
|
Corning™
354148 |
0,08 cm2 | 96 | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10778124
|
Corning™
354147 |
0,08 cm2 | 96 | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Combina las capacidades de bloqueo de fluorescencia de la membrana BD Falcon™ FluoroBlok™ con las ventajas de una proteína de matriz extracelular
- Proporciona un modelo in vitro predictivo para la detección de agentes proangiogénicos y antiangiogénicos
- Elimina la necesidad de recurrir al raspado y recuento de células manuales
- La concentración de fibronectina y el procedimiento de revestimiento se han optimizado para que los poros de la membrana no se obstruyan, lo que permite que las células endoteliales se fijen a la membrana y migren libremente hacia un estímulo angiogénico en la placa receptora
- Las células se pueden etiquetar con un colorante fluorescente antes o después de la migración y se pueden cuantificar mediante un lector de microplacas de fluorescencia
- La membrana hermética a la luz bloquea la transmisión de la luz en el intervalo de 490 a 700 nm para proteger las células etiquetadas con fluorescencia de la parte superior del inserto frente a la detección de un lector de microplacas de lectura inferior y permitir así la detección en tiempo real sin desmontar el inserto
- Probado en cuanto a su capacidad para admitir la migración de células endoteliales de vena de cordón umbilical humano (HUVEC) como respuesta al VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular celular)
- Automatización compatible
- Estable durante al menos tres meses si se almacena a - 20 °C
Especificaciones
3 μm | |
Placa de insertos multipocillo | |
Detección de alto rendimiento | |
Fibronectina |