Learn More
Corning™ multipocillo HTS de fibronectina Angiogénesis BioCoat™
Código de producto. 10778124
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
24
96
Área de cultivo:
0,08 cm2
0,3 cm2
Cantidad:
1
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Área de cultivo Cantidad unitSize
10778124 96 0,08 cm2 1 cada uno
10678892 24 0,3 cm2 5 paquete de 5
10067911 24 0,3 cm2 1 cada uno
10396602 96 0,08 cm2 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10778124 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354147
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes
Una placa de inserto Falcon Multiwell™ de 24 y 96 pocillos que contiene una membrana de tereftalato de polietileno (PET) microporosa y que bloquea la fluorescencia revestida de manera uniforme con fibronectina humana, una placa receptora sin tratamiento y una tapa
Proporciona un formato estándar para aumentar la calidad y la reproducibilidad de los ensayos de migración de células endoteliales in vitro
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
Sistema de ensayo Corning BioCoat HTS Caco-2, membrana de PET: contiene un medio sin suero especialmente formulado, suplementos de cultivo, butirato de sodio y el sistema de insertos de 24 pocillos Corning BioCoat Fibrillar Collagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,08 cm2
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Placa de insertos multipocillo
Para utilizar con (aplicación) Detección de alto rendimiento
Cantidad 1
Revestimiento de superficie Fibronectina
N.° de pocillos 96