Learn More
JULABO Circuladores de calentamiento/refrigeración CORIO CD
Ideales para todas las tareas estándar y el trabajo rutinario en laboratorios e industria.
4565.00€ - 5060.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Comunicaciones | USB |
Caudal | 15/ l/min |
Tipo de bomba | Centrífuga |
Código de producto | Marca | Refrigerante | Modelo | Características | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Refrigerante | Modelo | Características | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17754169
![]() |
JULABO
9012713.N1 |
R290 | CD-310F | Refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente |
4705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17764169
|
JULABO
9012713.S1 |
R449A | CD-310F | Refrigerante sintético |
4565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17774169
![]() |
JULABO
9012714.N1 |
R290 | CD-450F | Refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente |
5060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17784169
|
JULABO
9012714.S1 |
R449A | CD-450F | Refrigerante sintético |
5060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Cambio sencillo y silencioso de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba; conexión USB
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
De 3 L a 4 L | |
USB | |
Centrífuga | |
Baño de circulación | |
230 V / 50 Hz |
CE | |
15/ l/min | |
De -30 °C a +150 °C | |
15,7 x 9,1 x 25,6 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.