Learn More
JULABO Circuladores de calentamiento/refrigeración CORIO CD
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Cambio sencillo y silencioso de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba; conexión USB
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB |
| Capacidad de refrigeración | 310 W |
| Caudal | 15/ l/min |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +150 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Características | Refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente |
| Modelo | CD-310F |
| Mostrar más |