Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10318803
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10318803
Marca: Thermo Scientific Acros 197420025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00010974
Sinónimo Cuprous oxide
Especificaciones
Punto de ebullición 1800.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1232.0°C
Nombre de nota 97%
Color Marrón-Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Cu2O
Índice Merck 15, 2654
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0471479 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number197425000,197420025,197420250
Número de loteA0468186 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number197425000,197420025,197420250
Número de loteA0466018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number197425000,197420025,197420250
Número de loteA0454403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number197425000,197420025,197420250
Número de loteA0454838 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number197425000,197420025,197420250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >