Learn More
Óxido de cobre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432011 500 g Frasco de vidrio 500 g
10328480 25 g Frasco de vidrio 25 g
10318803 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10432011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197425000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-39-1
Fórmula molecular Cu2O
Peso molecular (g/mol) 143.09
Número MDL MFCD00010974
Sinónimo Cuprous oxide
Especificaciones
Punto de ebullición 1800.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(I) oxide
Punto de fusión 1232.0°C
Nombre de nota 97%
Color Marrón-Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Cu2O
Índice Merck 15, 2654
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
Porcentaje de pureza 97%