Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Marca:  Corning™ 432032
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15572801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432032; Suggested Replacement: 432022 + 432054)
Ready to Use PCR Strip CoolBox XT System CoolBox System comes complete with CoolBox, cooling core and PCR CoolRack module.
  • For use with 6 strip wells and 12 microfuge tubes (1.5 to 2.0 mL)
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M-PCR
  • Suggested application: PCR/qPCR strip well and reagent tube preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Benchtop cooling system
Cool Box
12 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes)
CoolBox XT PCR Strip system
Verde
Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR
4 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT > CoolBox XT PCR Strip system; CoolBox XT and CoolRack XT M-PCR; Green