Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
BIOPHARMA
Código de producto. p-6827093
Click to view available options
Color:
Morado
Naranja
Rosa
Verde
Incluye:
Sistema CoolBox 2XT, CoolRack PCR96, CoolRack XT M24 compatible con SBS
Sistema CoolBox XT, CoolRack XT M24 compatible con SBS
Sistema CoolBox XT, CoolRack XT PCR-M compatible con SBS
Soporte y dos núcleos de refrigeración
Soporte y un núcleo de refrigeración
Línea de productos:
Caja de Frío 2XT
Caja de Frío XT
Sistema CoolBox XT M24
Sistema de PCR CoolBox 2XT
Sistema de tiras para PCR CoolBox XT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15562791
Marca: Corning™ 432021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Los sistemas Corning CoolBox XT son estaciones de trabajo de refrigeración de sobremesa que proporcionan un enfriamiento o congelación de muestras sin hielo, electricidad ni pilas. Los sistemas CoolBox son versátiles y albergan una gran variedad de formatos de muestra y temperaturas. El diseño modular permite el uso de módulos de muestras termoconductores CoolRack™ y CoolSink™ para albergar tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, tubos o placas para PCR, placas de ensayo y mucho más.
  • Consta de una base, un núcleo/cartucho de refrigeración y una tapa
  • Incluye un collar magnetizado y un indicador de temperatura de 1 a 8°C para garantizar visualmente la temperatura adecuada
  • Para usar con cualquier módulo de tubos Corning CoolRack de 30 puestos
  • Los núcleos de enfriamiento o congelación internos proporcionan de 0,5 a 4°C durante más de 10 horas con la tapa abierta y más de 16 horas con la tapa cerrada
  • Los sistemas CoolBox también puede usarse con hielo seco para crear una estación de trabajo compacta, portátil y de congelación rápida para bacterias, virus o proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sistema de refrigeración de sobremesa
Color Morado
Tipo Caja refrigeradora
Para utilizar con (aplicación) Permite el enfriamiento durante 16 horas, la congelación durante 8 horas
Admite 30 Portaobjetos
Incluye Soporte y un núcleo de refrigeración
Línea de productos Caja de Frío XT
Peso (métrico) 3 kg