Learn More
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT
Permita el enfriamiento o congelación de las muestras sin hielo, electricidad ni pilas.
Marca:  Corning™ 432030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15552801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432030; Suggested Replacement: 432022 + 432040)
Ready to Use MicroTube 24 CoolBox XT System comes complete with CoolBox, cooling core and M24 CoolRack module.
  • For use with 24 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M24
  • Suggested application: Enzyme, PCR reagent or other biological specimen cooling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Benchtop cooling system
Cryo Storage Box
24 (1.5 mL or 2 mL Cryogenic Vials)
Sistema CoolBox XT M24
Verde
Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours
Sistema CoolBox XT, CoolRack XT M24 compatible con SBS
4 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Sistemas CoolBox™ XT > CoolBox XT M24 system; CoolBox XT and CoolRack XT M24; Green