Learn More
Contec™ Fregonas planas QuickTask™
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
Marca: Contec™ TASK0200
Descripción
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
- El sistema QuickTask consta de una variedad de recambios de fregona plana de punto de poliéster, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra que se instalan fácilmente en un bastidor de fregona articulado y un conjunto de asa
- Cada recambio de fregona es compatible con una amplia gama de productos químicos y desinfectantes, incluidos cuats y soluciones de hipoclorito
- Se desliza de forma rápida y sencilla en las fundas de los recambios de fregona QuickTask
- Todos los accesorios de QuickTask son totalmente esterilizables en autoclave.
- Bastidores plegables ligeros y duraderos de acero inoxidable para usar con todos los mangos QuickConnect o mango de polipropileno azul para usar con el mango QuickConnect de acero inoxidable de 152 cm (60 pulg) y el mango de fibra de vidrio extensible de 175 cm (69 pulg).
Fundas de mopa de poliéster tejido (TASK0200 y TASK0250)
- Fundas de fregona ligeras, de un solo uso, fabricadas en poliéster de punto multicapa absorbente
- Optimizadas para superficies lisas; aplique las soluciones de manera uniforme mientras elimina los contaminantes
- Se entregan lavadas en sala limpia para los entornos más críticos
- Disponibles en versión estéril y no estéril
Fundas de mopa de microfibra enlazada (TASK0300)
- Máxima capacidad de absorción de las fundas de fregona QuickTask
- La construcción de microfibra con bucle pequeño proporciona un rendimiento excepcional a la hora de eliminar líquidos, tierra, residuos y otros contaminantes de la mayoría de las superficies
- Excepcional capacidad de absorción y rendimiento de secado en superficies mojadas
- Ideales para suelos poliméricos
Recambios de mopa de poliéster tejido enlazado (TASK0400)
- La funda de fregona QuickTask más limpia y duradera
- Los bucles de longitud media se adaptan a casi cualquier forma
- Idóneas para limpiar zócalos de suelo, techos y paredes, más fácil que con las fregonas planas convencionales
- Se entregan lavadas en sala limpia para entornos críticos
Recambios de mopa con frontal de microfibra y núcleo de espuma (TASK0600 y TASK0650)
- El exclusivo frontal de microfibra con núcleo de espuma garantiza un excelente contacto con el suelo, absorbencia y una limpieza superior de la superficie
- La microfibra acanalada ofrece excelentes propiedades de limpieza, aplicación de soluciones y secado
Especificaciones
41 x 13 cm (16 x 5 in) | |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
5 in | |
Bolsillos | |
Perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas |
Recambio de mopa | |
16 in | |
41 cm | |
13 cm | |
Un solo uso | |
Sistema de limpieza QuickTask™ | |
Poliéster |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
015489 | Certificado de conformidad | 08/06/2021 | TASK0200 |