Learn More
KARTELL Container with Snap-on Lid
Container with Snap-on Lid has a wide mouth, making it ideal for small parts storage.
150.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Universal Container |
---|---|
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13551440
|
KARTELL
0258000 |
30 mL |
150.00€
paquete de 800 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13591440
|
KARTELL
0258500 |
35 mL |
150.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cylindrical containers in PS material
- Wide mounth
- PE snap on lid
Especificaciones
Universal Container | |
No | |
Cilíndrico | |
Polietileno | |
35 mm |
Sí | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Snap-On | |
Certified Quality |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
KARTELL Container with Snap-on Lid