Learn More
KARTELL Contenedor con tapa a presión
Descripción
- Contenedores cilíndricos en material PS
- Montura ancha
- Tapa a presión de PE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente universal |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Snap-On |
| Mostrar más |