Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system comprises Connect Edge gateways and adapters. Connect Edge gateways can send data to the InstrumentConnect cloud or customer on-premise systems via OPC UA ™. Available in Wi-Fi/Ethernet or Ethernet-Only models.
1455.00€ - 1525.00€
Especificaciones
Tipo Remote Monitoring Gateway
Tipo de pantalla Sin pantalla
Memoria de datos 8 GB
Tipos de alarma E-mail, Mobile Device, Desktop Application Notification
Software Type InstrumentConnect
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Incluye Interfaz Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Incluye Interfaz Precio Cantidad y disponibilidad  
30019114
Ver documentos
Thermo Scientific™
EDGEKTETHE01
Connect Edge Gateway Kit-Ethernet Only Connect Edge Hardware, CO2/ULT Equipment and Devices Connect Edge gateway, power supply with adapters, Ethernet cable, DIN mounting bracket Ethernet (LAN) Connection
1455.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
30019069
Ver documentos
Thermo Scientific™
EDGEKTWIFI01
Connect Edge Gateway Kit Wi-Fi/Ethernet Connect Edge Hardware, CO2/ULT Equipment and Devices Connect Edge gateway, power supply with regional adapters, Ethernet cable, Wi-Fi antenna Ethernet (WAN) or Wi-Fi Connections
1525.00€
1 unidad
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Remote Monitoring Gateway
8 GB
InstrumentConnect
1 Ea.
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
Real time
Sin pantalla
E-mail, Mobile Device, Desktop Application Notification
IP40
1 year
Connect Edge Hardware, CO2/ULT Equipment and Devices
AC wall adapter (provided)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Connect Edge Gateway for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™