Learn More
Thermo Scientific™ Conecta Edge Gateway para monitorización InstrumentConnect remota con OPC UA™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
InstrumentConnect El sistema de monitorización remota 24/7 comprende gateways y adaptadores Connect Edge. Los gateways Connect Edge pueden enviar datos a la InstrumentConnect nube o a sistemas locales del cliente a través OPC de UA ™.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect es un sistema profesional de monitorización remota para equipos de laboratorio y otros dispositivos que ayudan a proteger muestras y aumentar la eficiencia en la gestión de activos. El InstrumentConnect sistema utiliza adaptadores y pasarelas Connect Edge para enviar datos a la InstrumentConnect nube o a tu propio sistema local (LIMS BMS, SCADA) mediante protocolo OPC-UA™ . El hardware de Connect Edge es compatible con 700+ Thermo Fisher Scientific marcas y modelos de equipos de laboratorio.
_x000D_Thermo Fisher Scientific Telemetría de equipos
_x000D_- _x000D_
- Para equipos de almacenamiento en frío, InstrumentConnect recoge datos de temperatura ambiente y de armario registrados por detectores de temperatura de resistencia (RTD) integrados en la unidad; el sistema de monitorización remota también informa de alarmas y eventos, así como de otros datos diagnósticos basados en el sistema a la InstrumentConnect aplicación. _x000D_
- Para incubadoras de CO2 y cámaras ambientales, InstrumentConnect recoge temperaturas de la cámara, niveles de gases, alarmas y alertas recibidas a través de la incubadora y la conexión de datos de la cámara ambiental. _x000D_
Hardware del sistema
_x000D_- _x000D_
- Adaptador de dispositivo - Adaptadores del tamaño de la palma de la mano recogen y transmiten datos desde equipos/dispositivos de laboratorio a pasarelas usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi. _x000D_
- Conectar la Pasarela de Borde - Recibe datos de adaptadores de dispositivo para enviarlos a InstrumentConnect (nube) o al sistema/nube del cliente mediante OPC-UA conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi. _x000D_
Software del sistema
_x000D_Elige entre estos paquetes disponibles InstrumentConnect .
_x000D_InstrumentConnect Monitor (Nube):
_x000D_- _x000D_
- Monitorizar los datos y eventos de telemetría a bordo** _x000D_
- Ajustes personalizados de alarma _x000D_
- Consulta el estado en vivo del dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil y en la nube _x000D_
- Tranquilidad con protocolos de seguridad líderes en la industria _x000D_
- 25GB de almacenamiento de datos incluidos para documentos _x000D_
- Almacenamiento ilimitado de telemetría en dispositivos _x000D_
- Notificaciones a través de aplicación móvil, correo electrónico y aplicación de escritorio _x000D_
InstrumentConnect Integrar (OPC-UA en la nube o en la Prem):
_x000D_- _x000D_
- Utiliza el sistema Connect Edge para recopilar y transmitir datos a tu sistema local o a la nube utilizando Open Platform Communications Unified Platform. La pasarela Connect Edge puede habilitarse como OPC servidor para 10 o más dispositivos. _x000D_
Red
_x000D_Puedes conectar 10 adaptadores de dispositivo a cada gateway Connect Edge. Los gateways pueden acomodar más de 10 dispositivos, sin embargo, esto se determina revisando el uso de la CPU una vez que hayas alcanzado esa cantidad inicial tras la configuración inicial. Decidir qué topología es aplicable a tu configuración determinará el número de gateways que necesitarás.
_x000D_El sistema Connect Edge tiene 3 topologías principales
_x000D_- _x000D_
- Los adaptadores Wi-Fi directos para dispositivos están configurados para transmitir datos directamente a tu gateway Connect Edge (máximo 10 por gateway). Los adaptadores de tu dispositivo deben estar cerca (50-150 ft) de la gateway. _x000D_
- Los adaptadores de Dispositivo de Red Único/Dual están configurados para conectarse a tu red local vía Ethernet o Wi-Fi para transmitir datos a la pasarela de Conectade Edge, también en la misma red. Esta topología es ideal si los dispositivos a monitorizar no están cerca entre sí o de una pasarela. _x000D_
Construyendo tu sistema
_x000D_- _x000D_
- Determina el tipo (solo Ethernet/WiFi+Ethernet) y la cantidad de pasarelas necesarias según la preferencia de topología de red. La Guía de Planificación de Configuración puede usarse como referencia, si es necesario. _x000D_
- Selecciona un adaptador compatible para tu equipo de laboratorio _x000D_
- Compra una InstrumentConnect suscripción a Monitor o Integrate para cada dispositivo _x000D_
- Determinar si se desea la auto-instalación o la instalación profesional (cuando esté disponible) _x000D_
El hardware y software del sistema está disponible para su compra en paquetes o a la carta. Todos los paquetes incluyen descuentos por pasarela integrada. Ahorros adicionales con paquetes de 3 y 5 años.
_x000D_Instalación
_x000D_Instalación (auto) por parte del cliente
_x000D_Los servicios de instalación se venden por separado, si se desea (EE. UU., Europa, Gran Bretaña, consulta con especialistas para otras disponibilidades regionales).
_x000D_Disponibilidad
_x000D_InstrumentConnect está disponible en los siguientes países y configuraciones. Para la lista más actualizada, por favor consulte con su especialista.
_x000D_Wi-Fi o pasarela/adaptador Ethernet: Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico
_x000D_Pasarela/adaptador Wi-Fi o Ethernet solo por ethernet: Hong Kong
_x000D_Pasarela y adaptador solo de ethernet: Brasil, Baréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Supervisión remota Gateway |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Memoria de datos | 8 GB |
| Tipos de alarma | Correo electrónico, Dispositivo móvil, Notificación de aplicación de escritorio |
| Software Type | InstrumentConnect |
| Descripción | Solo Kit de Edge Gateway Conecta-Ethernet |
| Incluye | Conecta la pasarela Edge, fuente de alimentación con adaptadores, cable Ethernet, soporte de montaje DIN |
| Interfaz | Conexión Ethernet (LAN) |
| Clasificación IP | IP40 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |