Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, grado indicador
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 110505000
324.93 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 500 g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
Ver más versiones de este producto
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
573-58-0 | |
696.664 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
11313 | |
Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonatoMostrar más |
C32H22N6Na2O6S2 | |
MFCD00004028 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
CHEBI:34653 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]Mostrar más |
Specifications
Congo Red | |
573-58-0 | |
MFCD00004028 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
696.664 | |
CHEBI:34653 | |
Indicador | |
500 g |
>360.0°C | |
C32H22N6Na2O6S2 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato | |
11313 | |
696.65 | |
Frasco de vidrio |
Safety and Handling
- Congo red
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0473335 | Certificado de análisis | 16/06/2025 | 110501000,110505000 |
A0471000 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | 110501000,110505000 |
A0465365 | Certificado de análisis | 27/08/2024 | 110501000,110505000 |
A0462389 | Certificado de análisis | 01/05/2024 | 110501000,110505000 |
A0451393 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 110501000,110505000 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.