Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, grado indicador Código de producto.: 10754791
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, grado indicador
Código de producto. p-4833903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de vidrio, 100 GR
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. 10754791
Marca: Thermo Scientific Chemicals 110501000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-58-0
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 696.664
Número MDL MFCD00004028
Clave InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nombre IUPAC Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Congo Red
Punto de fusión >360.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.65
Grado Indicador
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, grado indicador >