Learn More
Solución de conductividad 50μ, S.cm-1, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
129.78€ - 247.00€
Especificaciones
Conductividad | 50μS.cm-1 |
---|---|
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12954485
![]() |
Fisher Chemical
CTE 004 500 |
500 mL |
129.78€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12944485
|
Fisher Chemical
CTE 004 1L |
1000 mL |
247.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
50μS.cm-1 | |
Líquido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de conductividad 50μ, S.cm-1, Fisher Chemical™