Learn More
Solución de conductividad 50μ, S.cm-1, Fisher Chemical™
Código de producto. 12944485 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Código de producto. 12944485
Marca: Fisher Chemical CTE 004 1L
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Conductividad 50μS.cm-1
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL