missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: 10-10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
295.00€
Especificaciones
Antígeno | Complement Factor H |
---|---|
Clon | 10-10 |
Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 |
Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18231643
|
Bio-Techne
NBP2-52743-0.025MG |
0.025 mg |
295.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement Factor H Monoclonal specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.Especificaciones
Complement Factor H | |
Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Borate buffered saline pH8.4 | |
3075 | |
IgG1 | |
Protein A purified |
10-10 | |
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246 | |
Purified human factor H from serum. | |
Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: 10-10, Novus Biologicals™