missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: 10-10, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18231643 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18231643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2527430.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Factor H Monoclonal specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Factor H
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 10-10
Concentración 1.0 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Formulación Borate buffered saline pH8.4
Alias de gen adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human factor H from serum.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3075
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.