Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PFB
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
Marca: Kern Sohn PFB 2000-2
Descripción
- Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
Especificaciones
2000 g | |
0.05 g | |
Universal Mains Adapter |
0.01 g | |
Compact Precision Balance |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.